3,5-Dichloroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C12323500
EHERC12323500EA 50.8 EUR InStock
EHERC12323500
3,5-Dichloroaniline
3,5-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007774
Numéro CAS: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité