Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichloroanisole

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2,4-Dichloro-1-methoxybenzene

C12332400
EHERC12332400EA 57.7 EUR InStock
EHERC12332400
2,4-Dichloroanisole
2,4-Dichloroanisole


Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044772
Numéro CAS: 553-82-2
EINECS: 209-051-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité