p-Xylène-D10
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C12370100
EHERC12370100EA 93 EUR InStock
EHERC12370100
p-Xylène-D10
p-Xylène-D10
Formule: C₆D₄(CD₃)₂
Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13,3 °C
Densité: 0,948 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037699
Numéro CAS: 41051-88-1
EINECS: 255-193-6
ONU: 1307
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité