Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,4-dichlorobenzoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C12400000
EHERC12400000EA 80 EUR InStock
EHERC12400000
Acide 2,4-dichlorobenzoïque
Acide 2,4-dichlorobenzoïque


Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002414
Numéro CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité