Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,5-dichlorobenzoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C12403100
EHERC12403100EA 108 EUR InStock
EHERC12403100
Acide 3,5-dichlorobenzoïque
Acide 3,5-dichlorobenzoïque


Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002494
Numéro CAS: 51-36-5
EINECS: 200-092-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité