4,4'-Dichlorobenzophénone
Fournisseur: EHRENSTORFER
C12410000
EHERC12410000EA 149 EUR InStock
EHERC12410000
4,4'-Dichlorobenzophénone
4,4'-Dichlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
Numéro MDL: MFCD00000623
Numéro CAS: 90-98-2
EINECS: 202-030-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité