2,4-Dichloro-3,5-xylénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
C12421500
EHERC12421500EA 116 EUR InStock
EHERC12421500
2,4-Dichloro-3,5-xylénol
2,4-Dichloro-3,5-xylénol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00019981
Numéro CAS: 133-53-9
EINECS: 205-109-9
Merck Index: 13,03102
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité