Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dichloro-3-nitrobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C12432300
EHERC12432300EA 65.1 EUR InStock
EHERC12432300
1,2-Dichloro-3-nitrobenzène
1,2-Dichloro-3-nitrobenzène


Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61 °C
Densité: 1.721 g/cm³ (14 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007062
Numéro CAS: 3209-22-1
EINECS: 221-717-7
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité