1,2-Dichloro-4-nitrobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C12433400
EHERC12433400EA 85.6 EUR InStock
EHERC12433400
1,2-Dichloro-4-nitrobenzène
1,2-Dichloro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38…41 °C
Densité: 1.4558 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007207
Numéro CAS: 99-54-7
EINECS: 202-764-2
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité