Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorophène

Fournisseur: EHRENSTORFER

C12440000
EHERC12440000EA 61.4 EUR InStock
EHERC12440000
Dichlorophène
Dichlorophène


Formule: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
Point d'ébullition: 389 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…178 °C
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00002322
Numéro CAS: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
Merck Index: 13,03096
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité