2,5-Dichlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C12452000
EHERC12452000EA 45.9 EUR InStock
EHERC12452000
2,5-Dichlorophénol
2,5-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002174
Numéro CAS: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité