2,6-Dichlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C12453000
EHERC12453000EA 45.9 EUR InStock
EHERC12453000
2,6-Dichlorophénol
2,6-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: ∼219 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68 °C
Densité: 1.653 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002176
Numéro CAS: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03099
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité