Acide (2,4-dichlorophényl)acétique
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid
C12468000
EHERC12468000EA 44.7 EUR InStock
EHERC12468000
Acide (2,4-dichlorophényl)acétique
Acide (2,4-dichlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…133 °C
Numéro MDL: MFCD00004318
Numéro CAS: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité