1,3-Dichloro-2-propanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C12481600
EHERC12481600EA 94.9 EUR InStock
EHERC12481600
1,3-Dichloro-2-propanol
1,3-Dichloro-2-propanol
Formule: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000951
Numéro CAS: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
ONU: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03100
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité