Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloropropène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C12490000
EHERC12490000EA 0 EUR InStock
EHERC12490000
1,3-Dichloropropène
1,3-Dichloropropène


Formule: C₃H₄Cl₂
MW: 110,97 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83,9 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000985
Numéro CAS: 542-75-6
EINECS: 208-826-5
ONU: 2047
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03101
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité