α,α-Dichlorotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C12505000
EHERC12505000EA 89.3 EUR InStock
EHERC12505000
α,α-Dichlorotoluène
α,α-Dichlorotoluène
Formule: (C₆H₅)CHCl₂
Point d'ébullition: 205,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16,1 °C
Densité: 1,2699 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000829
Numéro CAS: 98-87-3
EINECS: 202-709-2
ONU: 1886
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01056
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité