2,5-Dichlorotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C12505800
EHERC12505800EA 68.9 EUR InStock
EHERC12505800
2,5-Dichlorotoluène
2,5-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Densité: 1.2535 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000609
Numéro CAS: 19398-61-9
EINECS: 243-032-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité