Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dichlorotoluène

Fournisseur: EHRENSTORFER

C12505900
EHERC12505900EA 70.7 EUR InStock
EHERC12505900
2,6-Dichlorotoluène
2,6-Dichlorotoluène


Formule: C₇H₆Cl₂
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.2686 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000576
Numéro CAS: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité