Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C12510000
EHERC12510000EA 108 EUR InStock
EHERC12510000
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid


Formule: C₉H₈Cl₂O₃
Numéro MDL: MFCD00002645
Numéro CAS: 120-36-5
EINECS: 204-390-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité