2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
C12560000
EHERC12560000EA 83.7 EUR InStock
EHERC12560000
2,6-Dichloro-4-nitroaniline
2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 186…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007677
Numéro CAS: 99-30-9
EINECS: 202-746-4
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité