Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C12587000
EHERC12587000EA 78.2 EUR InStock
EHERC12587000
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène


Formule: C₁₀H₁₂
Point d'ébullition: 170 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12…34 °C
Densité: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078246
Numéro CAS: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
ONU: 2048
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02767
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité