4-(Diethylamino)azobenzene
Fournisseur: EHRENSTORFER
C12604600
EHERC12604600EA 149 EUR InStock
EHERC12604600
4-(Diethylamino)azobenzene
4-(Diethylamino)azobenzene
Formule: C₁₆H₁₉N₃
Numéro MDL: MFCD00009043
Numéro CAS: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité