Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diéthylbenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C12605500
EHERC12605500EA 48.7 EUR InStock
EHERC12605500
1,3-Diéthylbenzène
1,3-Diéthylbenzène


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84,2 °C
Densité: 0,8798 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009260
Numéro CAS: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
ONU: 2049
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité