Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C12605750
EHERC12605750EA 250 EUR InStock
EHERC12605750
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté


Formule: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Point de fusion: 95…98.5 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150617
Numéro CAS: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité