Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C12606400
EHERC12606400EA 74.4 EUR InStock
EHERC12606400
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol


Formule: C₅H₁₂O₃
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1.025 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002871
Numéro CAS: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 12,06116
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité