N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C12606680
EHERC12606680EA 87.5 EUR InStock
EHERC12606680
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Point d'ébullition: 274…275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012993
Numéro CAS: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité