4,4'-Difluorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
C12632015
EHERC12632015EA 91.2 EUR InStock
EHERC12632015
4,4'-Difluorobiphényle
4,4'-Difluorobiphényle
Formule: C₁₂H₈F₂
MW: 190,19 g/mol
Point d'ébullition: 254…255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1.361 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000349
Numéro CAS: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
Merck Index: 13,03173
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité