o-Dianisidine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C12721000
EHERC12721000EA 131 EUR InStock
EHERC12721000
o-Dianisidine
o-Dianisidine
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00008372
Numéro CAS: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité