N,N-Diméthylaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C12724300
EHERC12724300EA 70.7 EUR InStock
EHERC12724300
N,N-Diméthylaniline
N,N-Diméthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2.5 °C
Densité: 0.9559 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008304
Numéro CAS: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
ONU: 2253
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03261
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité