2,6-Xylidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C12725000
EHERC12725000EA 83.7 EUR InStock
EHERC12725000
2,6-Xylidine
2,6-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10…12 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007747
Numéro CAS: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité