3-Nitro-o-xylène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C12727900
EHERC12727900EA 70.7 EUR InStock
EHERC12727900
3-Nitro-o-xylène
3-Nitro-o-xylène
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1402 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007162
Numéro CAS: 83-41-0
EINECS: 201-474-3
ONU: 1665
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité