4-Nitro-o-xylène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C12727920
EHERC12727920EA 67 EUR InStock
EHERC12727920
4-Nitro-o-xylène
4-Nitro-o-xylène
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 1.117 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007268
Numéro CAS: 99-51-4
EINECS: 202-761-6
ONU: 3447
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité