Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitro-m-xylène

Fournisseur: EHRENSTORFER

C12728000
EHERC12728000EA 74.4 EUR InStock
EHERC12728000
2-Nitro-m-xylène
2-Nitro-m-xylène


Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: ∼225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1.112 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007181
Numéro CAS: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
ONU: 1665
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité