2,2-Diméthylpentane
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C12728200
EHERC12728200EA 74.4 EUR InStock
EHERC12728200
2,2-Diméthylpentane
2,2-Diméthylpentane
Formule: C₇H₁₆
Point d'ébullition: 79 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123.7 °C
Densité: 0.674 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009404
Numéro CAS: 590-35-2
EINECS: 209-680-5
ONU: 1206
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité