2,5-Xylénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
C12732000
EHERC12732000EA 70.7 EUR InStock
EHERC12732000
2,5-Xylénol
2,5-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1.169 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002237
Numéro CAS: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité