Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diméthylurée

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C12760000
EHERC12760000EA 96.8 EUR InStock
EHERC12760000
1,3-Diméthylurée
1,3-Diméthylurée


Formule: C₃H₈N₂O
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Densité: 1.142 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008286
Numéro CAS: 96-31-1
EINECS: 202-498-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité