Dimetridazole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C12772000
EHERC12772000EA 81.9 EUR InStock
EHERC12772000
Dimetridazole
Dimetridazole
Formule: C₅H₇N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00047046
Numéro CAS: 551-92-8
EINECS: 209-001-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité