Dimetridazole-[1-methyl-D3]
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C12772010
EHERC12772010EA 452 EUR InStock
EHERC12772010
Dimetridazole-[1-methyl-D3]
Dimetridazole-[1-methyl-D3]
Formule: C₅H₄D₃N₃O₂
Numéro MDL: MFCD09265282
Numéro CAS: 64678-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité