Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dinitroaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C12782000
EHERC12782000EA 52.4 EUR InStock
EHERC12782000
2,4-Dinitroaniline
2,4-Dinitroaniline


Formule: C₆H₅N₃O₄
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…178 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007151
Numéro CAS: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03298
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité