1,2-Dinitrobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C12783000
EHERC12783000EA 70.7 EUR InStock
EHERC12783000
1,2-Dinitrobenzène
1,2-Dinitrobenzène
Formule: C₆H₄N₂O₄
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…115 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007093
Numéro CAS: 528-29-0
EINECS: 208-431-8
ONU: 3443
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité