1,4-Dinitrobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C12783200
EHERC12783200EA 74.4 EUR InStock
EHERC12783200
1,4-Dinitrobenzène
1,4-Dinitrobenzène
Formule: C₆H₄N₂O₄
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Densité: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007314
Numéro CAS: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
ONU: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03301
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité