Acide 3,5-dinitrobenzoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C12783600
EHERC12783600EA 70.7 EUR InStock
EHERC12783600
Acide 3,5-dinitrobenzoïque
Acide 3,5-dinitrobenzoïque
Formule: C₇H₄N₂O₆
Point de fusion: 204…208 °C
Densité: 1.683 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007253
Numéro CAS: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03304
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité