3,5-Dinitro-o-toluamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C12786050
EHERC12786050EA 146 EUR InStock
EHERC12786050
3,5-Dinitro-o-toluamide
3,5-Dinitro-o-toluamide
Formule: C₈H₇N₃O₅
Point de fusion: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00072065
Numéro CAS: 148-01-6
EINECS: 205-706-4
Merck Index: 12,03321
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité