Dinobuton
Fournisseur: EHRENSTORFER
C12790000
EHERC12790000EA 114 EUR InStock
EHERC12790000
Dinobuton
Dinobuton
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₇
Numéro CAS: 973-21-7
EINECS: 213-546-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité