Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool benzhydrylique

Fournisseur: EHRENSTORFER

C12906000
EHERC12906000EA 125 EUR InStock
EHERC12906000
Alcool benzhydrylique
Alcool benzhydrylique


Formule: C₁₃H₁₂O
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…64 °C
Densité: 1.054 g/cm³ (80 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004488
Numéro CAS: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Merck Index: 12,01121
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité