Diphénylsulfone
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Phenyl sulphone, sulphonyldibenzene
C12915000
EHERC12915000EA 81.9 EUR InStock
EHERC12915000
Diphénylsulfone
Diphénylsulfone
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007548
Numéro CAS: 127-63-9
EINECS: 204-853-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité