1,3-Diphénylurée
Fournisseur: EHRENSTORFER
C12921500
EHERC12921500EA 76.3 EUR InStock
EHERC12921500
1,3-Diphénylurée
1,3-Diphénylurée
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003017
Numéro CAS: 102-07-8
EINECS: 203-003-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité