Dipropylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C12938000
EHERC12938000EA 53.6 EUR InStock
EHERC12938000
Dipropylamine
Dipropylamine
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 109.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.738 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009362
Numéro CAS: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
ONU: 2383
ADR: 3,II
Merck Index: 12,03406
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité