Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C12938500
EHERC12938500EA 52.4 EUR InStock
EHERC12938500
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Formule: C₇H₁₆O₃
Numéro MDL: MFCD00059604
Numéro CAS: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité