4,6-Dinitro-o-crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER
C13050000
EHERC13050000EA 151 EUR InStock
EHERC13050000
4,6-Dinitro-o-crésol
4,6-Dinitro-o-crésol
Formule: C₇H₆N₂O₅
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 534-52-1
EINECS: 208-601-1
ONU: 1598
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03307
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité